Learn More
5α-Cholestan-3β-ol, MedChemExpress
Código de producto. 16405126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16405126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16405126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107819
MedChemExpress 5α-Cholestan-3β-ol is a derivitized steroid compound.
5α-Cholestan-3β-ol is a derivitized steroid compound.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5α-Cholestan-3β-ol
CAS 80-97-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H48O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dihydrocholesterol 5α-Cholestanol NSC 18188
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (2.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4([C@@](C[C@@H](O)CC4)([H])CC3)C)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 388.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.67
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid