Learn More
5α -Colest-8(14)-en-3β-ol-15-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10793897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10793897 50 g 50 g
10521893 1 g 1 g
10069621 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10793897 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01709EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Identificatori chimici
CAS 50673-97-7
Fórmula molecular C27H44O2
Peso molecular (g/mol) 400.65
Número MDL MFCD09065035
Clave InChI LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Sinónimo colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
PubChem CID 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Specifica
Nombre del producto químico o material 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-15-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.64
Porcentaje de pureza 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.