Learn More
5α -Colest-8(14)-en-3β-ol-15-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10521893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10521893 1 g 1 g
10069621 10 g 10 g
10793897 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10521893 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01709DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 50673-97-7
Fórmula molecular C27H44O2
Peso molecular (g/mol) 400.65
Número MDL MFCD09065035
Clave InChI LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
Sinónimo colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
PubChem CID 10046567
ChEBI CHEBI:61829
SMILES CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (3S,5S,9R,10S,13R,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-15-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.64
Porcentaje de pureza 97%