Learn More
5-Ácido Colénico-3Beta-ol, TRC
Código de producto. 30138169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138169 10 mg 10 miligramos
30137064 250 mg 250 miligramos
30006928 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC43101010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5255-17-4
Fórmula molecular C24 H38 O3
Peso molecular (g/mol) 374.56
Sinónimo 3β-Hydroxychol-5-en-24-oic Acid, 3β-Hydroxychol-5-enic Acid, 3β-Hydroxy-5-cholenic Acid, 3β-Hydroxy-δ5-cholenic Acid, 3β-Hydroxychol-5-en-24-ic Acid, 3β-Hydroxychol-5-enoic Acid, 3β-Hydroxycholenoic Acid, Cholenic Acid, ZINC 04831336, δ5-3β-Hydroxycholenic Acid, δ5-Cholenic Acid
Nombre IUPAC (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]ácido pentanoico
SMILES C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cholenic Acid-3Beta-ol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5,15,17-21,25H,4,6-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.2821