Learn More
5-clorovalerilo cloruro, TRC
Código de producto. 30352230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352230 250 mg 250 miligramos
30356362 2.5 g -
30359245 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382545250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1575-61-7
Fórmula molecular C5H8OCl2
Peso molecular (g/mol) 155.02
Sinónimo Apixaban Impurity 82
Nombre IUPAC 5-cloruro de cloropentanoil
SMILES ClCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovaleryl Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.9952