Learn More
Cloruro de 5-clorovaleroilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15422688 50 g 50 g
15432688 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15422688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56237.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1575-61-7 | C5H8Cl2O | 155.02 g/mol
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine. It is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5clorovaleroilo (5-CVC) se ha utilizado en el desarrollo y validación de un método GC-FID para el análisis de impurezas de bajo nivel presentes en 5-CVC. Se ha utilizado en la síntesis de resinas de intercambio aniónico por la acilación de poliestireno/divinilbenceno y la consiguiente aminación con trimetilamina. Se utiliza comúnmente como agente alquilante en la síntesis de productos farmacéuticos intermedios y otros productos químicos especiales.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases, los alcoholes y las aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1575-61-7
Fórmula molecular C5H8Cl2O
Peso molecular (g/mol) 155.02
Número MDL MFCD00000758
Clave InChI SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
PubChem CID 74089
Nombre IUPAC 5-cloruro de cloropentanoil
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovaleroyl chloride
Densidad 1.2
Punto de ebullición 38°C to 39°C
Temperatura de inflamación 91°C (196°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)4COCl
Índice de refracción 1.464
Cantidad 50 g
Número UN UN3265
Beilstein 1745182
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.02
Porcentaje de pureza 98%