Learn More
5-clorovaleronitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorovaleronitrile |
| CAS | 6280-87-1 |
| Fórmula molecular | C5H8ClN |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2 |
| SMILES | ClCCCCC#N |
| Nombre IUPAC | 5-cloropentanitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 117.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.03 |