Learn More
5-clorovaleronitrilo, TRC
Código de producto. 30356563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356563 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30356563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4241101G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovaleronitrile
CAS 6280-87-1
Fórmula molecular C5H8ClN
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Chloro-4-cyanobutane, 4-Chloro-1-cyanobutane, 5-Chloropentanenitrile, NSC 6156, δ-Chlorovaleronitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8ClN/c6-4-2-1-3-5-7/h1-4H2
SMILES ClCCCCC#N
Nombre IUPAC 5-cloropentanitrilo
Peso molecular (g/mol) 117.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.03