Learn More
5-Clorovaleronitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394584 50 g 50 g
11384584 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01413.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6280-87-1
Fórmula molecular C5H8ClN
Peso molecular (g/mol) 117.58
Número MDL MFCD00001977
Clave InChI JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
Nombre IUPAC 5-cloropentanitrilo
SMILES ClCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovaleronitrile
Densidad 1.447
Punto de ebullición 92°C to 93°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 50 g
Número UN UN3276
Beilstein 1742079
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.58
Porcentaje de pureza 97%