Learn More
5-Clorovaleronitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10714411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714411 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10336030 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10714411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110140050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 6280-87-1
Fórmula molecular C5H8ClN
Peso molecular (g/mol) 117.58
Número MDL MFCD00001977
Clave InChI JSAWFGSXRPCFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorovaleronitrile, pentanenitrile, 5-chloro, 5-chloro-n-valeronitrile, valeronitrile, 5-chloro, 5-chloro valeronitrile, .delta.-chlorovaleronitrile, snxhfhaiuzjp@, 5-chlorovaieronitrile, 4-chlorobutyl cyanide, delta-chlorovaleronitrile
PubChem CID 80474
Nombre IUPAC 5-cloropentanitrilo
SMILES ClCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorovaleronitrile
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 92°C to 93°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)4CN
Índice de refracción 1.4452 to 1.4472
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chlorovaleronitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación