Learn More
5-clorouridina, TRC
Código de producto. 30366394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366394 1 g 1 g
30355516 5 g 5 g
30356706 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4241001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2880-89-9
Fórmula molecular C9 H11 Cl N2 O6
Peso molecular (g/mol) 278.65
Nombre IUPAC 5-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorouridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClN2O6/c10-3-1-12(9(17)11-7(3)16)8-6(15)5(14)4(2-13)18-8/h1,4-6,8,13-15H,2H2,(H,11,16,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.0306