Learn More
5-cloruracilo, TRC
Código de producto. 30133364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133364 10 g 10 g
30138775 25 g 25 g
30004087 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133364 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42377510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1820-81-1
Fórmula molecular C4 H3 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 146.53
Sinónimo 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Fluorouracil Imp. E (EP), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-chloro-, Uracil, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloro-2,4-pyrimidinedione, 5-Chloropyrimidine-2,4-diol, 5-Chlorouracil, NSC 28172
Nombre IUPAC 5-cloro-1H-pirimidina-2,4-diona
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorouracil
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.9883