Learn More
5-Clorouracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorouracil |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 127173 |
| Nombre IUPAC | 5-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.53 |
| Porcentaje de pureza | 98% |