Learn More
5-Clorouracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408953 5 g 5 g
11418953 25 g 25 g
11428953 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11084.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1820-81-1 | C4H3ClN2O2 | 146.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1820-81-1
Fórmula molecular C4H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 146.53
Número MDL MFCD00006019
Clave InChI ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloro, uracil, 5-chloro, 5-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, unii-7lq4v03rny, 7lq4v03rny, 5-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione 5-chlorouracil, zlchem 428
PubChem CID 15758
ChEBI CHEBI:60762
SMILES ClC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorouracil
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 127173
Nombre IUPAC 5-cloro-1H-pirimidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.53
Porcentaje de pureza 98%