Learn More
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423774 1 g 1 g
11433774 5 g 5 g
11334659 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423774 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11348.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2766-74-7 | C4H2Cl2O2S2 | 217.08 g/mol
5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs. It is used in the preparation of Notch-1-sparing γ-secretase inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C. Incomaptible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2766-74-7
Fórmula molecular C4H2Cl2O2S2
Peso molecular (g/mol) 217.08
Número MDL MFCD00051667
Clave InChI SORSTNOXGOXWAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorothiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chlorothiophenesulphonyl chloride, 5-chloro-2-thienylsulfonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophenesulfonyl chloride, 5-chlorothiophen-2-sulfonyl chloride, 5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-chloro
PubChem CID 2733925
Nombre IUPAC cloruro de 5-clorotiofeno-2-sulfonilo
SMILES ClC1=CC=C(S1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
Densidad 1.623
Punto de ebullición 117°C to 120°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 130710
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.09
Porcentaje de pureza 97%