Learn More
5-Clorotiofeno-2-sulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484457 5 g 5 g
11474457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20477.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53595-66-7 | C4H4ClNO2S2 | 197.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53595-66-7
Fórmula molecular C4H4ClNO2S2
Peso molecular (g/mol) 197.65
Número MDL MFCD00052584
Clave InChI RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-thiophenesulfonamide, 2-thiophenesulfonamide, 5-chloro, 2-chloro thiophene-5-sulfonamide, pubchem7381, 5-chlorothiophenesulfonamide, 4-18-00-06708 beilstein handbook reference, ksc490i0r, 2-chloro-5-sulfamoylthiophene, 5-chloro-2-thienylsulphonamide
PubChem CID 1241301
Nombre IUPAC 5-Clorotiofeno-2-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
Punto de fusión 115°C to 118°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.67
Porcentaje de pureza 97%