Learn More
Ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30050418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050418 25 mg 25 miligramos
17942886 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050418 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1081.050025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 24065-33-6
Nombres de analitos o componentes 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H3 Cl O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776, Rivaroxaban Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Nombre IUPAC ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 162.59
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,9542 g/mol