Learn More
Ácido 5-clorotiofen-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412228 5 g 5 g
11422228 25 g 25 g
11432228 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15209.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24065-33-6 | C5H3ClO2S | 162.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24065-33-6
Fórmula molecular C5H3ClO2S
Peso molecular (g/mol) 162.59
Número MDL MFCD00041426
Clave InChI QZLSBOVWPHXCLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-chloro, 2-chloro-5-carboxythiophene, 5-chloro-2-thiophene carboxylic acid, pubchem7380, maybridge3_003717, acmc-209g8i, rivaroxaban related compound, 5-18-06-00177 beilstein handbook reference, ksc204m2j
PubChem CID 95048
Nombre IUPAC ácido 5-clorotiofeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 149°C to 152°C
Cantidad 5 g
Beilstein 118361
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 98%