Learn More
5-Clorotiofeno-2-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459867 5 g 5 g
11449867 1 g 1 g
11469867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22833.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7283-96-7
Fórmula molecular C5H3ClOS
Peso molecular (g/mol) 146.59
Número MDL MFCD00047090
Clave InChI VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
PubChem CID 81700
Nombre IUPAC 5-clorotiofeno-2-carbaldehído
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Densidad 1.376
Punto de ebullición 88°C to 90°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (208°F)
Índice de refracción 1.604
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 46.6
Porcentaje de pureza 97%