Learn More
Cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Unit Size
15498018 5 g 5 g
15408028 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15498018 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61474.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 42518-98-9 | C5H2Cl2OS | 181.03 g/mol
5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride used as a intermediate for rivaroxaban.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo se utiliza como intermedio para el rivaroxabán.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42518-98-9
Fórmula molecular C5H2Cl2OS
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00043886
Clave InChI BMPDCQVRKDNUAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 5-chorothiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoyl chloride, 2-thiophenecarbonyl chloride, 5-chloro, pubchem16132, ksc235i7t, 5-chlorothiophenecarbonyl chloride, 5-chloro-2-thenoylchloride
PubChem CID 589223
Nombre IUPAC cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Cl)S1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
Punto de fusión 4°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 98%