Learn More
Ácido 5-(clorosulfonil)salicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395349 1 g 1 g
11305359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50374.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 17243-13-9 | C7H5ClO5S | 236.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17243-13-9
Fórmula molecular C7H5ClO5S
Peso molecular (g/mol) 236.62
Número MDL MFCD00052974
Clave InChI SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777240
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chlorosulfonyl)salicylic acid
Punto de fusión 171°C to 174°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Sinónimo 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
Nombre IUPAC ácido 5-(clorosulfonil)-2-hidroxibenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.63
Porcentaje de pureza 97%