Learn More
5-(clorosulfonil) isatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Chlorosulfonyl) Isatin |
| CAS | 132898-96-5 |
| Fórmula molecular | C8H4ClNO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-2,3-dioxo-1H-indole-5-sulfonyl Chloride, 5-Isatinsulfonyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4ClNO4S/c9-15(13,14)4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12) |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,3-dioxo-1H-indol-5-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.955 |