Learn More
5-clorosulfonil-4-metilisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorosulfonyl-4-methylisoquinoline |
| CAS | 194032-16-1 |
| Fórmula molecular | C10 H8 Cl N O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-12-6-8-3-2-4-9(10(7)8)15(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1cncc2cccc(c12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-metilisoquinolina-5-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 241.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.9964 |