Learn More
Ácido 5-(Clorosulfonil)-3-metiltiofeno-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30367011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367011 250 mg 250 miligramos
30360475 25 mg 25 miligramos
30354749 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375673250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1114823-93-6
Fórmula molecular C6H5O4S2Cl
Peso molecular (g/mol) 240.68
Nombre IUPAC 5-clorosulfonil-3-metiltiofeno-2-carboxílico
SMILES Cc1cc(sc1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chlorosulfonyl)-3-methylthiophene-2-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO4S2/c1-3-2-4(13(7,10)11)12-5(3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.9318