Learn More
Ácido 5-clorosulfonil-2-metoxibenzoico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorosulfonyl-2-methoxybenzoic Acid-d3 |
| CAS | 123958-84-9 |
| Fórmula molecular | C8H4D3ClO5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Methoxy-5-chlorosulfonylbenzoic Acid-d3, 3-Carboxy-4-methoxybenzenesulfonyl-d3 Chloride, 5-(Chlorosulfonyl)-2-(methyloxy)benzoic Acid-d3, 5-(Chlorosulfonyl)-o-anisic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-clorosulfonil-2-(trideuteriometoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 253.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.9891 |