Learn More
Ácido 5-clorosulfonil-2-hidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10324622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10324622 1 g 1 g
10557664 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10324622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11776DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 17243-13-9
Fórmula molecular C7H5ClO5S
Peso molecular (g/mol) 236.62
Número MDL MFCD00052974
Clave InChI SJXHSFSHNKFRLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy-benzoic acid, 5-chlorosulfonyl salicylic acid, benzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, benzoic acid,5-chlorosulfonyl-2-hydroxy, 5-chlorosulphonyl-2-hydroxybenzoic acid, 5-chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoicacid, acmc-1cis5, 5-chlorosulphonyl salicylic acid
PubChem CID 2777240
Nombre IUPAC ácido 5-clorosulfonilo-2-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorosulfonyl-2-hydroxybenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.63
Porcentaje de pureza 97%