Learn More
5-clorosaligenil-N,N-diisopropilfosforamidito, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorosaligenyl-N,N-diisopropylphosphoramidite |
| CAS | 1620086-77-2 |
| Fórmula molecular | C13H19ClNO2P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 6-Chloro-N,N-bis(1-methylethyl)-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19ClNO2P/c1-9(2)15(10(3)4)18-16-8-11-7-12(14)5-6-13(11)17-18/h5-7,9-10H,8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N(C(C)C)P1OCc2cc(Cl)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-N,N-di(propan-2-il)-4H-1,3,2-benzodioxafosfinin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 287.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0842 |