Learn More
Ácido 5-clorosalicílico, TRC
Código de producto. 30360678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30360678 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30360678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC38021550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorosalicylic Acid
CAS 321-14-2
Fórmula molecular C7H5ClO3
Cantidad 50 g
Sinónimo 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 5-cloro-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 172.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.9927