Learn More
Ácido 5-clorosalicílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorosalicylic Acid |
| CAS | 321-14-2 |
| Fórmula molecular | C7H5ClO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 30111, 2-Hydroxy-5-chlorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cloro-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.9927 |