Learn More
5-Clorosalicilaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447996 5 g 5 g
11457996 25 g 25 g
11467996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14069.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 635-93-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-93-8
Fórmula molecular C7H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 156.57
Número MDL MFCD00003331
Clave InChI FUGKCSRLAQKUHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy, 4-chloro-2-formylphenol, salicylaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, unii-4gcc8zkm3o, 5-chloro-salicylaldehyde, 4gcc8zkm3o, 5-chloro-2-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 12481
Nombre IUPAC 5-cloro-2-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorosalicylaldehyde
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 5 g
Beilstein 636632
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.57
Porcentaje de pureza 98%