Learn More
5-Cloroquinolina, TRC
Código de producto. 30367768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367768 500 mg 500 miligramos
30365466 100 mg -
30352177 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379980500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-27-8
Fórmula molecular C9 H6 Cl N
Peso molecular (g/mol) 163.6
Nombre IUPAC 5-cloroquinolina
SMILES Clc1cccc2ncccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroquinoline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClN/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0189