Especificaciones
| Vector alfa | CHLOROQUINOLINE |
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroquinoline |
| CAS | 635-27-8 |
| Punto de fusión | 28°C to 32°C |
| Temperatura de inflamación | 263°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl N |
| Número MDL | 00239413 |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 163.61 |