Learn More
5-Cloroquinolina-8-Cloruro de sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroquinoline-8-sulfonyl Chloride, Hydrochloride |
| CAS | 21121-54-0 |
| Fórmula molecular | C9 H5 Cl2 N O2 S . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5Cl2NO2S.ClH/c10-7-3-4-8(15(11,13)14)9-6(7)2-1-5-12-9;/h1-5H;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccc(c2ncccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloroquinolina-8-cloruro de sulfonilo; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 298.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.9185 |