Learn More
Ácido 5-cloroquinolina-8-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroquinoline-8-sulfonic Acid |
| CAS | 90225-09-5 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-7-3-4-8(15(12,13)14)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14) |
| SMILES | OS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-cloroquinolin-8-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9757 |