Learn More
5-Cloropirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15589493 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15589493 1 g 1 g
15599493 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15589493 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459660010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17180-94-8 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17180-94-8
Fórmula molecular C4H3ClN2
Peso molecular (g/mol) 114.53
Número MDL MFCD03840717
Clave InChI ZLNPDTOTEVIMMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrimidine, 5-chloro, 5-chloro-pyrimidine, 5-choloropyrimidine, 5-chloranylpyrimidine, pubchem7041, pyrimidine, 5-chloro-6ci,8ci,9ci
PubChem CID 12600384
Nombre IUPAC 5-chloropyrimidine
SMILES ClC1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyrimidine
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.53
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloropyrimidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.