Learn More
5-cloropirimidina-2,4(1H,3H)-diona (5-clorouracilo), Mikromol™
Descripción
5-cloropirimidina-2,4(1H,3H)-diona (5-clorouracilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorouracil |
| CAS | 1820-81-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Chlorouracil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H3 Cl N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Fluorouracil Imp. E (EP), Fluorouracil USP Related Compound E, Fluorouracil USP RC E, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Chlorouracil, Fluorouracil Related Compound E, Fluorouracil Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMILES | ClC1=CNC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-1H-pirimidina-2,4-diona |
| Mostrar más |