Learn More
Ácido 5-cloropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12123751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12123751 5 g 5 g
12113751 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12123751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445360050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 872041-85-5 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872041-85-5
Fórmula molecular C5H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.36
Número MDL MFCD06798243
Clave InChI NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
PubChem CID 20111877
Nombre IUPAC ácido (5-cloropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.36
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloropyridine-3-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.