Learn More
Ácido 5-cloropiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414007 1 g 1 g
15424007 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30923.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86873-60-1 | Molecular Formula: C6H4ClNO2 | Molecular Weight: 157.553 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86873-60-1
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD04114192
Clave InChI GJLOKYIYZIOIPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloropicolinic acid, 5-chloro-2-picolinic acid, 5-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-2-carboxypyridine, 2-carboxy-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-carboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, pubchem10379, 5-chloro-picolinic acid
PubChem CID 2762872
Nombre IUPAC ácido 5-cloropiridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 166°C to 171°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 95%
RU– Solo para uso en investigación