Learn More
5-Cloropiridin-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10147112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10147112 10 g 10 g
10748253 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10147112 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00891EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 74115-12-1
Fórmula molecular C5H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 129.543
Número MDL MFCD00006379
Clave InChI TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-3-hydroxypyridine, 5-chloro-3-pyridinol, 3-chloro-5-hydroxypyridine, 3-pyridinol, 5-chloro, 5chloro-3-pyridinol, pubchem6628, 3-chloro-5-pyridinol, acmc-209otf, 5-chloranylpyridin-3-ol, 3chloro-5-hydroxypyridine
PubChem CID 582305
Nombre IUPAC 5-cloropiridin-3-ol
SMILES C1=C(C=NC=C1Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyridin-3-ol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal Cl(C5H3N)OH
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55
Porcentaje de pureza 97%