Learn More
(5-cloropiridin-2-il)metanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Chloropyridin-2-yl)methanamine |
| CAS | 67938-76-5 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3,8H2 |
| SMILES | NCc1ccc(Cl)cn1 |
| Nombre IUPAC | (5-cloropiridin-2-il)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.586 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.03 |