Learn More
5-(cloropiridin-2-il-carbamoil)pirazina, Mikromol™
Product Code. 30459558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30459558 4 x 25 mg -
17943216 100 mg 100 miligramos
17973876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459558 Supplier Mikromol Supplier No. MM0149.0700254AMP
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
5-(cloropiridin-2-il-carbamoil)pirazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
CAS 349125-10-6
Nombres de analitos o componentes 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H7 Cl N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-(Chloropyridin-2-yl-carbamoyl)pyrazine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7ClN4O/c11-7-1-2-9(14-5-7)15-10(16)8-6-12-3-4-13-8/h1-6H,(H,14,15,16)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc(NC(=O)c2cnccn2)nc1
Nombre IUPAC N-(5-cloropiridin-2-il)pirazina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 234.64
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0308 g/mol