Learn More
5-Cloropiridazin-3-amina, TRC
Código de producto. 30368722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368722 250 mg -
30356573 1 g -
30365058 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379380250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314978-36-3
Fórmula molecular C4H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 129.55
Sinónimo 3-Amino-5-chloro-pyridazine
Nombre IUPAC 5-cloropiridiazina-3-amina
SMILES ClC1=CN=NC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyridazin-3-amine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-7-2-3/h1-2H,(H2,6,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.55