Learn More
Ácido 5-cloropirazina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435347 1 g 1 g
15445347 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32596.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36070-80-1 | Molecular Formula: C5H3ClN2O2 | Molecular Weight: 158.541 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36070-80-1
Fórmula molecular C5H3ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 158.541
Número MDL MFCD09033269
Clave InChI FXJOTWLLDJYKAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylic acid, 5-chloropyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chlopopyrazine-2-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chloropyrazine, 5-chloro-pyrazine-2-carboxylicacid, 2-carboxy-5-chloro-pyrazine, ksc222q7d
PubChem CID 465472
Nombre IUPAC ácido 5-cloropirazina-2-carboxílico
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 150°C to 160°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 95%