Learn More
5-cloropent-1-ino, TRC
Código de producto. 30357209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357209 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30357209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3750952.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropent-1-yne
CAS 14267-92-6
Fórmula molecular C5H7Cl
Cantidad 2.5 g
Sinónimo (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
SMILES ClCCCC#C
Nombre IUPAC 5-cloropent-1-ino
Peso molecular (g/mol) 102.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0236