Learn More
5-cloropent-1-ino, TRC
Código de producto. 30353137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
30353137 25 g
1 options
Código de producto. 30353137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37509525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloropent-1-yne
CAS 14267-92-6
Fórmula molecular C5H7Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
SMILES ClCCCC#C
Nombre IUPAC 5-cloropent-1-ino
Peso molecular (g/mol) 102.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0236