Learn More
5-cloropent-1-ino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloropent-1-yne |
| CAS | 14267-92-6 |
| Fórmula molecular | C5H7Cl |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (3-Chloropropyl)acetylene, 1-Chloro-4-pentyne, 4-Pentynyl Chloride, 5-Chloro-1-pentyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7Cl/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2 |
| SMILES | ClCCCC#C |
| Nombre IUPAC | 5-cloropent-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 102.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0236 |