Learn More
5-clorooxindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459486 25 g 25 g
11449486 5 g 5 g
11469486 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19210.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17630-75-0 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
5-Chloro-2-oxindole was used for the quantitation of 5-chloro-2-oxindole, concomitantly with all of its potential positional isomers using a single, highly specific, normal-phase chromatographic system. 5-Chloro-2-oxindole (5-Chlorooxindole) is a starting material for tenidap sodium, a pharmaceutical drug candidate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-2-oxindol se utilizó para la cuantificación de 5-cloro-2-oxindol, concomitantemente con todos sus isómeros posicionales potenciales y usando un sistema cromatográfico único, altamente específico, de fase normal. El 5-cloro-2-oxindol (5-clorooxindol) es un material de partida para el tenidap sódico, un fármaco candidato.
Solubilidad
Ligeramente soluble (2,0 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17630-75-0
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00191927
Clave InChI WWJLCYHYLZZXBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorooxindole, 5-chloroindolin-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-chloro-2-indolinone, 5-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-chloro-2-oxindole, 2h-indol-2-one, 5-chloro-1,3-dihydro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-chloro, 5-chlorooxindol
PubChem CID 152801
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorooxindole
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly Soluble (2.0g/L) (25°C).
Nombre IUPAC 5-cloro-2,3-dihidro-1H-indol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 98%