Learn More
Ácido 5-cloronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloronicotinic Acid |
| CAS | 22620-27-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid, NSC 63881 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-cloropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.554 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.993 |