Learn More
Ácido 5-cloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316919 1 g 1 g
11326919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26804.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 22620-27-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22620-27-5
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD00128901
Clave InChI XYLPLVUYPAPCML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloronicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro, 5-chloro-nicotinic acid, 5-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-chlornicotins, pubchem11089, acmc-209fxn, 3-carboxy-5-chloropyridine, ksc205g2r, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-chloro
PubChem CID 247986
Nombre IUPAC ácido 5-cloropiridina-3-carboxílico
SMILES C1=C(C=NC=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloronicotinic acid
Punto de fusión 169°C to 171°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 97%