Learn More
Cloruro de 5-cloronaftaleno-2-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloronaphthalene-2-sulfonyl Chloride |
| CAS | 89108-45-2 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl2 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10/h1-6H |
| SMILES | Clc1cccc2cc(ccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-cloronaftaleno-2-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9466 |